Vai a
C4899
Carnitina acetiltransferasi
ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein
Sinonimo/i:
CATC, Carnitina acetiltransferasi, Acetil-CoA:carnitina-O-acetiltransferasi, CrAT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
125,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
397,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
763,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
≥50 units/mg protein
Biological source:
pigeon breast
Concentration:
≥0.4 mg/mL
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
pigeon breast
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥50 units/mg protein
concentration
≥0.4 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
pigeon ... CRAT(102084317)
General description
Area di ricerca: trasduzione intracellulare del segnale
Application
La carnitina acetiltransferasi ricavata dal muscolo pettorale di piccione è stata impiegata nei saggi enzimatici.
Biochem/physiol Actions
La carnitina aciltransferasi (CrAT) è un enzima che contribuisce alla conversione reversibile di acetil-CoA e carnitina in acetilcarnitina e CoA libero. Questo processo enzimatico svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo energetico degli eucarioti, promuovendo la β-ossidazione degli acidi grassi. La produzione e l'efflusso di acetilcarnitina mediati da CrAT contribuiscono a mantenere l'equilibrio tra acetil-CoA e acetilcarnitina nei mitocondri, a rigenerare il CoA libero e ad attenuare l'inibizione del prodotto della piruvato deidrogenasi (PDH), che è un enzima chiave nell'ossidazione del glucosio. Questo processo favorisce l'omeostasi del glucosio e contribuisce a mantenere un metabolismo energetico cellulare ottimale. L'attività della carnitina acetiltransferasi favorisce anche la progressione del ciclo cellulare dalla fase G1 alla fase S. Inoltre, la carenza di carnitina acetiltransferasi porta allo sviluppo di vari disturbi neurologici, tra cui il morbo di Alzheimer, l′encefalopatia atassica e diverse malattie vascolari.
La carnitina acetiltransferasi mantiene i livelli cellulari e mitocondriali di acetil-CoA, un cofattore chiave necessario per il metabolismo ossidativo, catalizzando un equilibrio tra acetil-CoA e acetil-L-carnitina, una forma di accumulo di acetato attivato. La carnitina acetiltransferasi mantiene anche il pool di acetil-CoA necessario per la produzione di acetilcolina neuronale e non neuronale.
Physical form
Sospensione cristallina in soluzione 3,2 M di (NH4)2SO4, 50 mM di fosfato di potassio, 1 mM di ditiotreitolo, pH 7,0
Analysis Note
Proteina determinata con il biureto.
Other Notes
Una unità converte 1,0 μmole di acetil-L-carnitina e CoA a L-carnitina e acetil-CoA in un minuto, a pH 8,0, a 25 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C4011HPA020260HPA022815
description
ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein
description
≥95% based on Mol. Wt. 12,173 basis
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
Gene Information
pigeon ... CRAT(102084317)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CRAT(1384)
Gene Information
human ... CRAT(1384)
biological source
pigeon breast
biological source
pigeon muscle (breast)
biological source
rabbit
biological source
rabbit
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
concentration
≥0.4 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
ammonium sulfate suspension
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)