1287766
USP
Galantamine hydrobromide racemic
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Galantamine hydrobromide
Scegli un formato
1.100,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.100,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
galantamine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Galantamine Hydrobromide
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)