1286402
USP
Frovatriptan Racemate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(RS)-3-(Methylamino)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-6-carboxamide, 3-Methylamino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
frovatriptan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)