1271733
USP
Fluconazole Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,1′-(1,3-Phenylene)bis-1H-1,2,4-triazole
Scegli un formato
1.270,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.270,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluconazole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]3(ncnc3)c1cc(ccc1)[n]2ncnc2
InChI
1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
WXNXRKYXCCDJHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluconazole
- Fluconazole for Oral Suspension
- Fluconazole Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)