PHR1826
Fluconazole Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,1′-(1,3-Phenylene)bis-1H-1,2,4-triazole, 1,1′-(1,3-Phenylene)-di-(1H-1,2,4-Triazole)
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1271733
Famiglia di API
fluconazole
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[n]3(ncnc3)c1cc(ccc1)[n]2ncnc2
InChI
1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
WXNXRKYXCCDJHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)