1241823
USP
Erythorbic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(−)-Isoascorbic acid, D-erythro-Hex-2-enoic acid γ-lactone, D-Araboascorbic acid, Erythorbic acid, Glucosaccharonic acid, NSC 8117
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
erythorbic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
169-172 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2