PHR1709
Ascorbic Acid Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Methyl-D-Sorbosonate (Ascorbic Acid Imp D), Methyl-D-Sorbosonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001170
Famiglia di API
ascorbic acid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1