Documenti fondamentali
1225204
USP
Dopamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
Scegli un formato
200 MG
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
384,00 €
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.64
Beilstein:
3656720
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dopamine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
248-250 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dopamine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dobutamine Hydrochloride
  • Dopamine Hydrochloride
  • Dopamine Hydrochloride and Dextrose Injection
  • Dopamine Hydrochloride Injection
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Esclusione di responsabilità
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Junwei Li et al.
Science translational medicine, 12(558) (2020-08-28)
Epithelial tissues line the organs of the body, providing an initial protective barrier as well as a surface for nutrient and drug absorption. Here, we identified enzymatic components present in the gastrointestinal epithelium that can serve as selective means for