1175773
USP
Desvenlafaxine Succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
1.060,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.060,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
desvenlafaxine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)