1173268
USP
Desogestrel Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Etonogestrel, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 3-Keto-desogestrel, 3-Oxo-desogestrel
Scegli un formato
1.370,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.370,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
desogestrel
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
GCKFUYQCUCGESZ-BPIQYHPVSA-N
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)