Vai a
1173100
USP
Desmethoxycurcumin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
30 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
372,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.35
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
372,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
curcumin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
InChI key
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Desmethoxycurcumin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Curcuminoids Tablets
  • Curcuminoids
  • Powdered Turmeric Extract
  • Powdered Turmeric
  • Turmeric
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
90593PHL89628D7696
Desmethoxycurcumin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1173100
Desmethoxycurcumin
Demethoxycurcumin analytical standard
Supelco
90593
Demethoxycurcumin
Demethoxycurcumin phyproof® Reference Substance
PHL89628
Demethoxycurcumin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
API family
curcumin
API family
-
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)