Documenti fondamentali
PHL89628
Demethoxycurcumin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(E,E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
Scegli un formato
20 MG
348,00 €
348,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
348,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
348,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Curcumin analytical standard
Supelco
08511
Curcumin
Curcumin primary reference standard
00280590
Curcumin
Curcumin ≥99.5% (HPLC)
Supelco
78246
Curcumin
Curcumin for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20354
Curcumin
Curcumin ≥94% (curcuminoid content), ≥80% (Curcumin)
Sigma-Aldrich
C7727
Curcumin