Documenti fondamentali
1162501
USP
Danazol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
17β-Hydroxy-2,4,17α-pregnadien-20-yno[2,3-d]isoxazole, 2,4,17α-Pregnadien-20-yno[2,3-d]­isoxa­zol-17-ol
Scegli un formato
200 MG
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
384,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
danazol
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC12Cc3cnoc3C=C1CCC4C2CCC5(C)C4CC[C@@]5(O)C#C
InChI
1S/C22H27NO2/c1-4-22(24)10-8-18-16-6-5-15-11-19-14(13-23-25-19)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,13,16-18,24H,5-10,12H2,2-3H3/t16?,17?,18?,20?,21?,22-/m0/s1
POZRVZJJTULAOH-ZIKCMSSPSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Danazol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Danazol Capsules
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)