1134211
USP
Cladribine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2′-Deoxy-2-methoxyadenosine, 2-Methoxy-2′-deoxyadenosine
Scegli un formato
1.320,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.320,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cladribine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)OC)C1OC(C(C1)O)CO
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-19-11-14-9(12)8-10(15-11)16(4-13-8)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15)
HGRICISHTIAZJG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cladribine
- Cladribine Injection
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)