1098093
USP
Ceftiofur System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
1.330,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.330,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ceftiofur
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Ceftiofur Hydrochloride
- Ceftiofur Sodium
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)