1086935
USP
Calcium levulinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 306.32 (C10H14CaO6 . 2H2O)
Sinonimo/i:
Calcium levulinate dihydrate, γ-Ketovaleric acid calcium salt, 4-Oxopentanoic acid calcium salt, Levulinic acid calcium salt dihydrate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
calcium levulinate
PM
monograph mol wt. 306.32 (C10H14CaO6 . 2H2O)
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)