1082640
USP
Butyl isothiocyanate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Butyl isothiocyanate, NSC 194808
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
butyl isothiocyanate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. ebollizione
70-71 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCN=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)