1074030
USP
4,4′-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4,4′-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, DDPM, Deacetylbisacodyl
Scegli un formato
1.500,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.500,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bisacodyl
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
n1c(cccc1)C(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H
LJROKJGQSPMTKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)