1067034
USP
Betamethasone Acetate Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 11,21-diacetate)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Descrizione generale
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney,Endocrine system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3