Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.570,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.570,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
aztreonam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N[C@H]([C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c1nc([s]c1)N)C(=O)O)C)O
InChI
1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
InChI key
IBLNMEMSULYOOK-VEHQQRBSSA-N
General description
Per ulteriori informazioni e assistenza visitare il sito web della Farmacopea di emissione.
Application
- Aztreonam iniezione
- Aztreonam per iniezione
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family aztreonam | API family aztreonam | API family aztreonam | API family sulfathiazole |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aztreonam con anello aperto
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1046409-10MG | 04061833840740 |