Vai a
1046205
USP
Aztreonam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido [2S-[2α,3β(Z)]]-2-[[[1-(2-ammino-4-tiazolil)-2-[(2-metil-4-osso-1-solfo-3-azetidinil)ammino]-2-ossoetilidene]ammino]ossi]-2-metilpropanoico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
437,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N5O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.43
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aztreonam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(O)=O)c2csc(N)n2)C(=O)N1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
InChI key
WZPBZJONDBGPKJ-VEHQQRBSSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Aztreonam standard di riferimento USP è destinato a test e saggi di qualità specificati
Usato anche per la preparazione di soluzioni standard e soluzioni per test di idoneità del sistema, secondo quanto descritto nelle monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP) qui segnalate:
  • Aztreonam
  • Aztreonam per iniezione
  • Iniezione di Aztreonam
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6848PZ0038PHR1785
Aztreonam United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1046205
Aztreonam
Aztreonam analytical standard
Supelco
A6848
Aztreonam
Aztreonam ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0038
Aztreonam
Aztreonam Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1785
Aztreonam
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
aztreonam
API family
-
API family
-
API family
aztreonam
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aztreonam
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. quelle est la solubilité de ce produit et ds quel solvant et eau ? Merci
    1 risposta
    1. This is a product of the United States Pharmacopeia. Solubility testing has not been performed. However, the research product A6848 is tested for solubility at 50 mg/ml in a 1:1 mixture of dimethylformamide and methanol. Another research grade item, PZ0038, is tested for solubility at 2 mg/mL in DMSO. The solubility in water has not been determined.
      Please see the link below to review the datasheet for the research grade material, A6848:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/320/622/a6848pis.pdf