1042747
USP
Artemisinin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Arteannuin, Qinghaosu
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
artemisinin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
156-157 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3