Documenti fondamentali
PHL84170
Absinthin
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
734,00 €
734,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
734,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H40O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
734,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]2[C@@]43[C@@H]([C@@H]([C@H]5[C@@H]4C(=C6[C@H]7OC(=O)[C@H]([C@@H]7CC[C@@]([C@@H]65)(O)C)C)C)C=C3C)[C@](CC[C@H]2[C@@H](C1=O)C)(O)C
InChI
1S/C30H40O6/c1-12-11-18-20-21(30(12)24(18)29(6,34)10-8-17-14(3)27(32)36-25(17)30)15(4)19-22(20)28(5,33)9-7-16-13(2)26(31)35-23(16)19/h11,13-14,16-18,20-25,33-34H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-,16-,17-,18+,20-,21-,22-,23-,24-,25-,28-,29-,30+/m0/s1
PZHWYURJZAPXAN-ILOFNVQHSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)