1018001
USP
N-Acetyl-L-leucine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acetyl-L-leucine
Prodotti consigliati
Famiglia di API
leucine
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)