1005004
USP
Acetazolamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(5-[Aminosulfonyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acetazolamide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Acetazolamide Compounded Oral Suspension
- Acetazolamide Extended-Release Capsules
- Acetazolamide for Injection
- Acetazolamide Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)