Z777201
Proteomix® SAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Proteomix® SAX-NP10 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L50
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 403NP10-2125
Confezionamento
1 ea of
Parametri
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
anion exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)