Documenti fondamentali
Z777098
SRT®-C SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Il prodotto Z777098 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
SRT®-C SEC-100 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
SRT®
PM
100-100,000
Produttore/marchio commerciale
Sepax 235100-7830
Confezionamento
1 ea of
Parametri
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
hydrophilic polymer phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
2.0-8.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
The bonded phase in SRT-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in SRT columns, making SRT-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. SRT-C columns share with SRT columns the same 5 micron silica particle and the same wide range of pore sizes so you can select the pore size that will allow full access for your compound of interest.
SRT-C User Manual
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)