Documenti
1.10789
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Titanium trichloride
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
Titanium(III) chloride solution about 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Assay
- cerimetric TiCl₃:
14.5 - 15.5 %
- argentometric, HCl: 9.0 - 11.0 %
Density (d 20/20): about 1.19
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3