Documenti fondamentali
Z226106
Spherisorb® Phenyl HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Spherisorb®
Grado di funzionalizzazione
2.5% Carbon loading
Parametri
20-45 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
220 m2/g
Matrice
phenyl
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
80 Å
Tecnica di separazione
normal phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Spherisorb is a registered trademark of Waters
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)