Documenti fondamentali
Y0002276
Dipotassium clorazepate monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Clorazepate dipotassium salt, 7-Chloro-2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
C16H11ClN2O4K2
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.92
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto Y0002276 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Famiglia di API
clorazepate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)=NC(C(O[K])=O)C(N2)=O)=C1.[K]O
InChI
1S/C16H11ClN2O3.2K.H2O/c17-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)19-14(16(21)22)15(20)18-12;;;/h1-8,14H,(H,18,20)(H,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
QCHSEDTUUKDTIG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dipotassium clorazepate monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)