Y0002214
Celiprolol for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Celiprolol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
celiprolol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)