Y0002200
Mycophenolate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Mycophenolic acid monosodium salt, Sodium mycophenolate
Prodotti consigliati
Famiglia di API
mycophenolate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)CC\C(=C\Cc1c(c2c(c(c1OC)C)COC2=O)O)\C
InChI
1S/C17H20O6.Na/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3;/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b9-4+;
DOZYTHNHLLSNIK-JOKMOOFLSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Immune system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)