Y0002179
Protamine sulfate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Famiglia di API
protamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)