Merck
P4505
Protamine sulfate
powder
Sinonimo/i:
Clupeine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Protamine sulfate salt from herring, Grade III, histone, free(Millon test)
biological source
fish (herring)
Quality Segment
type
Grade III
form
powder
impurities
histone, free (Millon test)
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Application
May be used for the removal of DNA from protein samples or for the purification of DNA binding proteins. It may be used as an alternative to polybrene in retroviral-mediated gene transfer.
Biochem/physiol Actions
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Protamine sulfate is a small cationic protein that binds and precipitates DNA. Neutralizes the anticoagulant activity of heparin. Inhibits lipoprotein lipase.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)