Y0002172
Tilidine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1R,2S)-rel-2-(Dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Famiglia di API
tilidine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H23NO2/c1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3/h5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3/t15-,17?/m1/s1
WDEFBBTXULIOBB-LDCVWXEPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)