Documenti fondamentali
Y0001123
Tolnaftate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tolnaftate, Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
Scegli un formato
10 MG
132,00 €
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
132,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tolnaftate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Tolnaftate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anja Grabke et al.
Phytopathology, 104(4), 396-402 (2013-10-26)
Gray mold, caused by the fungal pathogen Botrytis cinerea, is one of the most destructive diseases of strawberry. Control of the disease in commercial fields is largely dependent on the application of fungicides, including the dicarboximide iprodione. Single-spore isolates were