Y0002132
D-(−)-fruttosio
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-levulosio, Zucchero della frutta
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Famiglia di API
topiramate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
119-122 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti