1672210
USP
Topiramate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose, D-Fructopyranose diacetonide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
topiramate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Topiramate
- Topiramate Tablets
- Topiramate Capsules
Risultati analitici
WGK 3