Documenti fondamentali
Y0002073
Betacarotene for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
β-Carotene, β,β-Carotene, Provitamin A
Scegli un formato
10 MG
148,00 €
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
148,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H56
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.87
Beilstein:
1917416
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
The most important of the provitamins A, β-carotene can be classified as an antioxidant due to its inhibition of radical initiated peroxidation in vitro. However, in vivo it appears to act either as an antioxidant or a prooxidant depending on cellular environment. It reduces the incidence of many cancers, but enhances lung cancer incidence in smokers.
The most important of the provitamins A.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
217.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Luteina analytical standard
Supelco
07168
Luteina
Astaxanthin ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0982
Astaxanthin