Documenti fondamentali
SU860113
Supelco
Closures for Snap Ring vials
cap size 11 mm, clear polyethylene (with 6.0 mm hole), blue PTFE/white silicone (with slit)
Sinonimo/i:
Snap Cap Vial Closures
Scegli un formato
1 PKG
850,00 €
850,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
850,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
NACRES:
NB.11
850,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
blue PTFE/white silicone (with slit)
clear polyethylene (with 6.0 mm hole)
Dimens. tappo
11 mm
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diam. × spessore
11 mm × 1.0 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)