Documenti fondamentali
SU860015
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), open center (8 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm
Scegli un formato
100 EA
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
107,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Caratteristiche
closure type crimp seal
open center (8 mm opening)
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × spessore
20 mm × 3.0 mm
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with 20 mm crimp top vial
for use with CTC CombiPAL
Altre note
Recommended for: CTC Combi-PAL.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)