Documenti fondamentali
SAAR5885124
Acido solforico
95-99%, univAR
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352322
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 146 °C)
Nome Commerciale
univAR
Saggio
95-99%
Confezionamento
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LCA)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LP)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR5885124LL)
P. ebollizione
~290 °C (lit.)
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)