Documenti fondamentali
SAAR5822700
Sodium diphenylamine-4-sulfonate
uniLAB
Sinonimo/i:
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid sodium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10NNaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Nome Commerciale
uniLAB
Confezionamento
pkg of 10 g (SAAR5822700BX)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)