Documenti
SAAR4165000
Methyl orange
pH indicator
Sinonimo/i:
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Helianthin, Orange III
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14N3NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.33
Colour Index:
13025
Beilstein:
4732884
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116100
product name
Methyl Orange,
Confezionamento
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4165000CB)
pH
3.0-4.4, pink to yellow
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Applicazioni
For laboratory use only
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)