SAAR4124000
Magnesium sulfate heptahydrate
univAR™
Sinonimo/i:
Magnesium sulfate heptahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
univAR™
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4124000EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)