Documenti fondamentali
05-581
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CFTR, clone MM13-4
clone MM13-4, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
ATP-binding cassette sub-family C, member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding ca
Scegli un formato
200 μG
670,00 €
670,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1263
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
670,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
670,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1263
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MM13-4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CFTR(1080)
Descrizione generale
La proteina CFTR (regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica) è un canale del cloro (Cl-) di 170 kDa che regola il trasporto idrico e salino attraverso i tessuti epiteliali, modulando la produzione di muco, sudore, saliva, lacrime ed enzimi digestivi. Le persone affette da fibrosi cistica sono portatori di mutazioni a carico di questa proteina, che causano l'alterazione del trasporto ionico. I sintomi includono il ridotto trasporto di cloruro di sodio (sudore più salato) e disturbi digestivi e respiratori causati dal muco più denso. Le mutazioni di CFTR sono associate anche all'assenza bilaterale congenita del dotto deferente nei soggetti di sesso maschile.
Specificità
Questo anticorpo riconosce CFTR, Mr 170 kDa. In lisati di cellule BHK transfettate con CFTR ha riconosciuto altre due proteine, di Mr pari a 52 e 38 kDa.
Reattività crociata con altre specie non testata.
Immunogeno
Peptide sintetico (RKGYRQRLELSD) corrispondente ai residui 25-36 del regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) umano. La sequenza immunizzante è identica a quella di scimmia e coniglio, mentre condivide 11 amminoacidi su 12 con quella di pecora, mucca e rana, 10 su 12 con quella di topo e 9 su 12 con quella di ratto. Clone MM13-4.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoprecipitazione:
un laboratorio indipendente ha dimostrato che questo anticorpo è in grado di causare l'immunoprecipitazione di CFTR da un lisato di cellule T84.
Immunocitochimica:
è stato riportato che con questo anticorpo si ottiene l'immunocolorazione di CFTR in cellule T84.
L′anticorpo anti-CFTR, clone MM13-4, permette di rivelare il livello di CFTR ed è citato in letteratura e convalidato per l'uso nei saggi di IC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Canali & pompe ioniche
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati per RIPA di cellule epiteliali T84 di carcinoma di colon umano o cellule BHK transfettate con CFTR.
Western blotting:
0,5-2 μg/mL di un lotto rappresentativo hanno permesso di rivelare CFTR in lisati per RIPA di cellule epiteliali T84 di carcinoma di colon umano. Con un lotto rappresentativo è stata ottenuta la rivelazione di CFTR in cellule BHK transfettate con CFTR.
Nota: La corsa elettroforetica della proteina CFTR su SDS-PAGE può risultare diffusa.
Descrizione del bersaglio
170 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1k monoclonali purificate di topo in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M e azoturo di sodio 0,1%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Pancreas. Lisati di cellule per RIPA
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis of CFTR folding and degradation in transiently transfected cells.
Diane E Grove,Meredith F N Rosser,Richard L Watkins,Douglas M Cyr
Methods in Molecular Biology null
Irene Cantone et al.
Nature communications, 7, 12354-12354 (2016-08-11)
Erasure of epigenetic memory is required to convert somatic cells towards pluripotency. Reactivation of the inactive X chromosome (Xi) has been used to model epigenetic reprogramming in mouse, but human studies are hampered by Xi epigenetic instability and difficulties in
Onofrio Laselva et al.
iScience, 24(6), 102542-102542 (2021-06-19)
Ivacaftor (VX-770) was the first cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) modulatory drug approved for the treatment of patients with cystic fibrosis. Electron cryomicroscopy (cryo-EM) studies of detergent-solubilized CFTR indicated that VX-770 bound to a site at the interface between
Anne Bergougnoux et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 14(5), 646-653 (2015-03-24)
Although several comprehensive studies have evaluated the role of the CFTR gene in idiopathic diffuse bronchiectasis (DB), it remains controversial. We analyzed the whole coding region of the CFTR gene, its flanking regions and the promoter in 47 DB patients
Comparative biology of cystic fibrosis animal models.
Fisher, JT; Zhang, Y; Engelhardt, JF
Methods in Molecular Biology null