Documenti fondamentali
SAAR191586
Sodium thiosulfate solution
0.1 N
About This Item
Formula condensata:
Na2S2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR191586LL)
Concentrazione
0.1 N
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)