Documenti fondamentali
SAAR1461040
Buffer solution
pH 4.0±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR1461040LL)
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461040KF)
pH
4.0±0.02 (20 °C±0.1)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
For laboratory use only
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)