Documenti fondamentali
PTCO005
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 5)
Scegli un formato
500 ML
352,00 €
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
352,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
352,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Descrizione generale
This product is an analytical standard certified under ISO 9001 Quality system.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Applicazioni
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM colour 5) colour reference standard is used to routinely calibrate color measuring instruments such as colorimeters.
Caratteristiche e vantaggi
  • Qualified under ISO 9001 Quality management system
  • Available with a certificate of analysis and safety data sheet
  • Traceable to international standards with maximum data accuracy
  • Colour values corresponding to ASTM D 1209 colour scale
  • Delivered in 500-mL pack size with tamper-evident packaging
  • 12-months shelf life
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)