PHR9096
2-[[(4-Chloro-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-6-methoxy-1H-benzimidazole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
5-Methoxy-2-[[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(Cl)C(C)=C(CSC2=NC3=C(N2)C=C(OC)C=C3)N=C1
InChI
1S/C16H16ClN3OS/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-22-16-19-12-5-4-11(21-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
UPVARCHBWKDWRW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)